Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips
These pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
Marca:  Labcon™ 1030-265-000-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.98950kg
Codice prodotto. 16683882
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Beveled point
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Sterile
Autoclavable
49.7 mm
ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
E-beam
Beveled
Single-use
No
Polypropylene Resin
Non-filtered
Yellow
1.95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
Refill
960 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
Universal Fit
Eclipse