Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips
These pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
Marca:  Labcon™ 1030-795-006-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.37890kg
Codice prodotto. 17517796
  • 48.30€ / pezzi 960
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Beveled point
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Sterile
Purple
1.95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Liquid Handling
Stack Rack
192 Tips/Rack, 5 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Universal Fit
Eclipse
Non-filtered
Yellow
Autoclavable
49.7 mm
ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free
E-beam
Beveled
Single-use
No
Polypropylene Resin