Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips
These pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
Marca:  Labcon™ 1030-990-026-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90490kg
Codice prodotto. 17527796
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Beveled point
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Non-sterile
Purple
1.95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Liquid Handling
Beveled
Single-use
No
Polypropylene Resin
Non-filtered
Yellow
Autoclavable
49.7 mm
ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free
Stack Rack
192 Tips/Rack, 5 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Universal Fit
Eclipse