Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Clear Pipette Tips
These beveled point pipette tips are available in racks, stack racks, refills, or bags.
Marca:  Labcon™ 1060-960-006-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 14.96850kg
Codice prodotto. 16613952
  • 43.65€ / pezzi 960
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fits most standard 200 μL pipettes
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Sterile
Autoclavable
49.7 mm
ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Rack, 96
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Universal Fit
Eclipse
Non-filtered
Clear
1.95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
Beveled
Single-use
No
Polypropylene Resin