Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Clear Pipette Tips
These beveled point pipette tips are available in racks, stack racks, refills, or bags.
Marca:  Labcon™ 1060-800-000-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.62870kg
Codice prodotto. 16661913
  • 19.40€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fits most standard 200 μL pipettes
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Non-sterile
Autoclavable
49.7 mm
ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Bagged
1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs.
Single-use
No
Polypropylene Resin
Non-filtered
Natural
1.95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
Beveled
RT
Universal Fit
Eclipse