Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Clear Pipette Tips
These beveled point pipette tips are available in racks, stack racks, refills, or bags.
Marca:  Labcon™ 1060-700-016-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.72360kg
Codice prodotto. 17517826
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Fits most standard 200 μL pipettes
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Non-sterile
Autoclavable
49.7 mm
ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free
Stack Rack
5 Racks/Stack, 10 Stacks/Cs.
Single-use
No
Polypropylene Resin
Non-filtered
Clear
1.95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Liquid Handling
Beveled
1 Free Refillable Rack
Universal Fit
Eclipse