Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μL Non Beveled Point Yellow Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
Marca: Labcon 1031-800-010-9
23.46 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.62870kg
Descrizione
- Pipette Tip
- Fits Most Popular 200 μL Pipettors
- Non Beveled Point
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spécification
200 μL | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
49.7 mm | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) | |
Non-beveled Point | |
1000 tips / bag | |
Universal Fit | |
Eclipse |
Non-Filtered | |
Yellow | |
1.95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
Liquid Handing | |
1000 tips / bag; 10 bags / case | |
Single-use | |
No | |
Polypropylene Resin |