Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μL Non Beveled Point Yellow Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
Marca:  Labcon 1031-960-006-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 15.42210kg
Codice prodotto. 16623892
  • 60.80€ / pezzi 960
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Fits Most Popular 200 μL Pipettors
  • Non Beveled Point
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Non-sterile
Autoclavable
49.7 mm
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Non-beveled Point
96 tips / rack
Universal Fit, Universal Fit
Eclipse
Non-filtered
Yellow
1.95 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
96 tips / rack; 10 racks / Pk.; 10 Pk. / case
Single-use
No
Polypropylene Resin