Learn More
Labcon Eclipse™ 200 μL Non Beveled Point Yellow Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
Marca:  Labcon 1031-965-006-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 14.96850kg
Codice prodotto. 16633892
  • 68.50€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pipette Tip
  • Fits Most Popular 200 μL Pipettors
  • Non Beveled Point
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Sterile
Autoclavable
49.7 mm
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
E-Beam
96 tips / rack; 10 racks / Pk.; 10 Pk. / case
Single-use
No
Polypropylene Resin
Non-filtered
Yellow
1.95 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
Non-beveled Point
96 tips / rack
Universal Fit, Universal Fit
Eclipse