Learn More
Brady™ Economy Polypropylene Tapes
For use indoors on smooth, flat surfaces. Brady economy polypropylene tapes are used with BMP 71 printer.
Marca:  Brady™ 114710
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12780kg
Codice prodotto. 11573924
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
Suggested ribbon series: R4400; R6000; R6900
White
Polypropylene (B-529)
BMP™71 Printer
1 Ea.
0.0035 in.
50 ft.
1 in.
Acrylic, Permanent
Gloss
Economy polypropylene tape
1
-40°C to +100°C
0.089 mm
15.2 m
2.54 cm