Learn More
Bel-Art™ Campionatori a spatola ed Ellipso-Spoon SP Scienceware™
La speciale forma curva impedisce l'accumulo di campioni mancanti negli angoli.
Marca: Bel-Art™ H36809-0050
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17280kg
Descrizione
- Per il recupero di cristalli, polveri, sostanze granulari e solide e liquidi densi
- Presenta un'estremità a cucchiaio e un’estremità a spatola
- In acciaio inossidabile lucidato di grado 304
Specifica
Campionatore a cucchiaio e a spatola | |
Un’estremità a cucchiaio e un’estremità a spatola | |
Vaschetta 28 x 65 mm | |
50 cm |
Acciaio inossidabile grado 304 | |
Vaschetta da 70 ml | |
Forma curva | |
Diam. 8 mm |