Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™ con dimensioni poro 0.05μ m
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marca: Merck VMWP01300
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Not Autoclavable | |
MCE | |
Non-sterile | |
105 μm | |
Hydrophilic | |
13 mm |
White | |
0.05 μm | |
0.74 mL/min x cm2 | |
Filter Membranes | |
13 mm |
Sicurezza e movimentazione
- MCE 0.05 µm WH PL 13mm
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose, octylphenol polyethoxyethanol