Learn More
Merck Accessories for XX2702550 1225 Sampling Manifold
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca:  Merck XX11000PP
201.61 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10693202
  • 217.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Accessories for filter holders for sample preparation.
Specifica
Specifica
Autoclavable
1/4 in. Stepped hose connector / 1/4 in. NPTM
Glass-filled Polypropylene
Stepped hose connector
For 1225 sampling manifold
Ball Valve