Learn More
Merck Accessories for XX2702550 1225 Sampling Manifold
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca: Merck XX2702555
280.93 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Accessories for filter holders for sample preparation.Specifica
Not Autoclavable | |
EMD Millipore 1225 sampling vacuum manifold | |
Laboratory Filter Holders or Cyclones |
Sample Cup Extension Barrel | |
Non-sterile | |
59 mL |