Learn More
Merck Accessories for Dispensing Pressure Vessels
Accessory for use with Dispensing Pressure Vessels
Marca: Merck XX6700035
160.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Descrizione
Specifica
Not Autoclavable | |
Dispensing Pressure Vessels | |
125psi | |
Tubing | |
0.5 in. | |
1.27 cm |
Tubing | |
Non-sterile | |
125 psi | |
3 m | |
0.5 in. |