Learn More
Merck Unità di filtrazione per centrifughe Amicon™ Ultra-15
Per purificazione, concentrazione e desalinizzazione di proteine. Unità di filtrazione centrifughe EMD Millipore Amicon™ Ultra-15 realizzate con membrane Ultracel, alloggiamento in stirene/butadiene, provette in polipropilene e liner e tappi in polietilene. Disponibili in diversi livelli MWCO.
Marca: Merck UFC205024
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Includes: Two microcentrifuge tubes
Descrizione
Achieve both high sample recovery and fast sample processing. EMD Amicon™ Ultra Centrifugal Filter Units feature regenerated cellulose membranes that are ideal for protein & nucleic acid purification, concentration and desalting. Available in several diameters and molecular weight limits.
Consente di concentrare, desalinizzare e cambiare i tamponi per le proteine e gli acidi nucleici in maniera veloce e semplice. Grazie alle note funzioni Amicon Ultra quali il design a membrana verticale e la tasca cieca, il filtro Amicon Ultra da 2 ml offre tempi di recupero elevati, cicli brevi e risultati di alta qualità anche nei campioni ad elevata diluizione
- La tasca cieca garantisce un recupero regolare senza centrifugazione fino allo stato secco
- La centrifuga inversa agevola il recupero dei campioni, in particolare quelli piccoli e diluiti
- Il design della membrana verticale consente l'allineamento con il filtrato per un filtraggio più rapido e con minore possibilità di ostruzioni
- La membrana a bassa capacità legante Ultracel si combina con l'innovativo involucro verticale per una processazione dei campioni rapida senza compromettere il recupero
- Processazione rapida con tempi di centrifuga di 10 - 30 minuti
- Concentrazioni da 2 ml fino a 15-70μ l
- Superficie filtrante: 1 cm2
- Diametro: 15.9 mm
- Lunghezza: 4.71 pollici (119 mm)
- Colore: trasparente
- Tipo di filtro: ultrafiltrazione
- Materiale del dispositivo: stirene/butadiene (involucro), polipropilene (provetta per raccolta)
- Venduto in confezioni da 24
Purificazione delle proteine, western blotting, estrazione di proteine
Specifica
Single-use | |
50 kDa | |
1 cm2 | |
Copolimero dello stirene; butadiene | |
24/confezione | |
2 ml | |
15.9 mm |
Cellulosa rigenerata Ultracel-PL a recupero elevato | |
Non-sterile | |
Purificazione, concentrazione e desalinizzazione di proteine | |
Due provette da microcentrifuga | |
Centrifugal Filters | |
119.7 mm |