Learn More
Merck Filtri a membrana Express™ PLUS
Plain white polyethersulfone membranes provide ultrafast filtration for a variety of applications
Marca:  Merck GPWP04700
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14130kg
Codice prodotto. 10228250
  • 280.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Plain white polyethersulfone membranes provide ultrafast filtration for a variety of applications
The Millipore Express™ PLUS membrane provides ultrafast filtration of tissue culture media, additives, buffers and other aqueous solutions. This high throughput, low protein-binding membrane is also used in many of our ready-to-use sterile filtration devices.Features & Benefit:•Ultra fast filtration and high throughput shorten process time •Can be sterilized by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation for sterile filtration applications Applications:Sterile Filtration, Buffer Filtration, Tissue Culture Media Filtration
Specifica
Specifica
Screen Filter
PES
Non-sterile
Filtrazione ultrarapida di terreni di colture di tessuti, additivi, tamponi e altre soluzioni acquose. Questa membrana viene utilizzata anche in numerosi dispositivi di filtrazione sterile pronti per l’uso.
Plain
Hydrophilic
47 mm
Bianco
Polietersulfone (PES)
0.2 μm
15 (at 690 Mbar (10 psi))
Idrofilo
Filter Membranes
47 mm