Learn More
Merck Filtri a membrana Express™ PLUS
Plain white polyethersulfone membranes provide ultrafast filtration for a variety of applications
Marca:  Merck HPWP04700
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10326353
  • 266.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Plain white polyethersulfone membranes provide ultrafast filtration for a variety of applications
The Millipore Express™ PLUS membrane provides ultrafast filtration of tissue culture media, additives, buffers and other aqueous solutions. This high throughput, low protein-binding membrane is also used in many of our ready-to-use sterile filtration devices.Features & Benefit:•Ultra fast filtration and high throughput shorten process time •Can be sterilized by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation for sterile filtration applications Applications:Sterile Filtration, Buffer Filtration, Tissue Culture Media Filtration
Specifica
Specifica
Screen Filter
0.5 μm
23 (at 690 Mbar (10 psi))
Idrofilo
Hydrophilic
47 mm
Bianco
Polietersulfone (PES)
Non-sterile
Filtrazione ultrarapida di terreni di colture di tessuti, additivi, tamponi e altre soluzioni acquose. Questa membrana viene utilizzata anche in numerosi dispositivi di filtrazione sterile pronti per l’uso.
Filter Membranes
47 mm