Learn More
Merck Filtri a membrana in PTFE Fluoropore™
Membrana idrofobica con supporto laminato per una più agevole manipolazione
Marca:  Merck FHLP02500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10617881
  • 488.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Our Fluoropore™ membrane is a hydrophobic, polytetrafluoroethylene (PTFE) polymer membrane bonded to a high density polyethylene support to improve the handling characteristics of the filter for normal applications. Fluoropore™ membranes provide broad chemical compatibility, high flow rates and consistency. (Please note that catalogue numbers containing in.FHUP in. are unlaminated, or produced without a backing.)Applications: Fluoropore™ Membrane: Clarifying Acids, Bases and Solvents; Air Monitoring; Filtering and Venting Gases; UV Spectroscopy
Specifica
Specifica
Bianco
PTFE
Non-sterile
Chiarificazione di acidi, basi e solventi; chiarificazione di soluzioni alcooliche; spettroscopia UV.
Idrofobico
100/conf.
Hydrophobic
25 mm
7 psi
Screen Filter
0.5 μm
60 mL/min x cm2
8.0 l/min./cm quadrati
100Pack
Filter Membranes
25 mm