Learn More
Merck Filtri Millex™: Ingresso Luer Lock femmina; uscita Luer Slip maschio
Protect vacuum sources from contamination and moisture damage
Marca: Merck SLFG02550
346.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15840kg
Description
Protect vacuum sources from contamination and moisture damage
Millex™ syringe filter units with hydrophobic Fluoropore™ or Millipore Express™ PLUS PES membrane are ideal for in-line sterilization of gases and venting sterile containers, and filters with Fluoropore™ membrane can also be used for sterilizing or clarifying organic solutions. There are also specialized filter units to protect hemodialysis transducers from blood and moisture. The 50 mm Millex™ filter units are especially useful for vacuum line protection. All units are bi-directional.Features & Benefits:
- Specialized filter units protect hemodialysis transducers from blood and moisture
- 50 mm Millex™ units ideal for vacuum line protection
- All Millex™ Hydrophobic PTFE units are bi-directional in flow
Applications:
Sterilizing Gases, Vacuum Line Protection, Venting Sterile Containers, Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Specifications
Sì | |
Protect vacuum Sources From Contamination and Moisture Damage; Sterilize Ambient Air Entering Fermenters; Filter Incubator Gas to Protect Against Contamination; Filter Nitrogen and Air used to Dry Liquid Samples | |
0.22μ m | |
Per la protezione di fonti di vuoto da contaminazione e altri danni dovuti all’umidità; per la sterilizzazione dell'aria ambiente in ingresso nei fermentatori; filtrazione dei gas dell’incubatore per la massima protezione dalla contaminazione; filtrazione dell'azoto e dell'aria utilizzati per l'essiccazione dei campioni liquidi | |
100 mL | |
2.5 cm |
Single-use | |
PTFE | |
Non-sterile | |
Cloruro di polivinile | |
25 mm |