Learn More
Merck Filtri Millex™: Ingresso e uscita per tubi in lattice
Per proteggere sfiati di fonti di vuoto e di recipienti/bioreattori da contaminazione e danni dovuti all'umidità. Filtri EMD Millipore Millex™: L'ingresso e l'uscita per tubi in lattice sono realizzati in robusto polipropilene con membrane in PTFE idrorepellenti. Disponibilità di pori con dimensioni di 0.2, 0.45 e 1.0 µm.
Marca:  Merck SLFA05000
1370.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10278040
  • 1470.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 11-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Protect vacuum sources and tank/bioreactor venting from contamination and moisture damage. Millex™ Filters: Inlet and Outlet for Latex Tubing are constructed of sturdy polypropylene with hydrophobic PTFE membranes. Available in 0.2, 0.45 and 1.0μm pore sizes.
Millex™ syringe filter units with hydrophobic Fluoropore™ or Millipore Express™ PLUS PES membrane are ideal for in-line sterilization of gases and venting sterile containers, and filters with Fluoropore™ membrane can also be used for sterilizing or clarifying organic solutions. There are also specialized filter units to protect hemodialysis transducers from blood and moisture. The 50 mm Millex™ filter units are especially useful for vacuum line protection. All units are bi-directional.
Features & Benefits:
  • Specialized filter units protect hemodialysis transducers from blood and moisture
  • 50 mm Millex™ units ideal for vacuum line protection
  • All Millex™ Hydrophobic PTFE units are bi-directional in flow
Applications:
Sterilizing Gases, Vacuum Line Protection, Venting Sterile Containers, Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Specifica
Specifica
Autoclavable
Filtering vacuum sources and tank/bioreactor venting with analytical sample preparation
1.0 μm
Analytical sample prep
Stepped hose barb with female Luer slip
4 L
5 cm
Single-use
PTFE
Non-sterile
PTFE
100/Pk.
50 mm