Learn More
Merck Filtri Millex™: Ingresso e uscita per tubi in lattice
Per proteggere sfiati di fonti di vuoto e di recipienti/bioreattori da contaminazione e danni dovuti all'umidità. Filtri EMD Millipore Millex™: L'ingresso e l'uscita per tubi in lattice sono realizzati in robusto polipropilene con membrane in PTFE idrorepellenti. Disponibilità di pori con dimensioni di 0.2, 0.45 e 1.0 µm.
Marca: Merck SLFA05010
181.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25020kg
Descrizione
Protect vacuum sources and tank/bioreactor venting from contamination and moisture damage. Millex™ Filters: Inlet and Outlet for Latex Tubing are constructed of sturdy polypropylene with hydrophobic PTFE membranes. Available in 0.2, 0.45 and 1.0μm pore sizes.
Millex™ syringe filter units with hydrophobic Fluoropore™ or Millipore Express™ PLUS PES membrane are ideal for in-line sterilization of gases and venting sterile containers, and filters with Fluoropore™ membrane can also be used for sterilizing or clarifying organic solutions. There are also specialized filter units to protect hemodialysis transducers from blood and moisture. The 50 mm Millex™ filter units are especially useful for vacuum line protection. All units are bi-directional.Features & Benefits:
- Specialized filter units protect hemodialysis transducers from blood and moisture
- 50 mm Millex™ units ideal for vacuum line protection
- All Millex™ Hydrophobic PTFE units are bi-directional in flow
Applications:
Sterilizing Gases, Vacuum Line Protection, Venting Sterile Containers, Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Specifica
Sì | |
Filtering vacuum sources and tank/bioreactor venting with analytical sample preparation | |
PTFE | |
Non-sterile | |
Polipropilene | |
Millex™ | |
Filter | |
50 mm |
Single-use | |
PTFE (Membrane), Polypropylene (Housing) | |
1μ m | |
Per la protezione di fonti di vuoto da contaminazione e altri danni dovuti all’umidità; per la sterilizzazione dell'aria ambiente in ingresso nei fermentatori; filtrazione dei gas dell’incubatore per la massima protezione dalla contaminazione; filtrazione dell'azoto e dell'aria utilizzati per l'essiccazione dei campioni liquidi | |
Stepped hose barb with female Luer slip | |
10/conf. | |
4 L | |
5 cm |