Learn More
Merck Filtri per siringa non sterili Millex™ con alloggiamento in PE - PTFE idrofilo
Per la rimozione di particolati, la riduzione del rapporto segnale/rumore e il mantenimento di linee di riferimento piatte
Marca: Merck SLLHR04NL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12600kg
Descrizione
Overview of Non-Sterile IC Millex™ Syringe Filters:- Ion chromatography certified
- Low level of IC extractables, optimizing background levels in sensitive IC analyses
- Compatible with both aqueous and organic solutions, offering broad chemical compatibility and flexibility in the lab
Specifica
Single-use | |
0.45 μm | |
LH | |
Per la filtrazione di soluzioni acquose e organiche | |
Polietilene | |
14 bar (200 psi) | |
100/conf. | |
Filtro per siringa | |
4.0 mm |
Politetrafluoroetilene (PTFE) | |
Non-sterile | |
0.1 cm2 | |
<10 μL | |
Female luer-lok™ | |
Male Luer slip, stepped | |
45°C | |
1 mL | |
4.0 mm |