Learn More
Merck Filtri per siringa non sterili Millex™ con alloggiamento in PE - PTFE idrofilo
Per la rimozione di particolati, la riduzione del rapporto segnale/rumore e il mantenimento di linee di riferimento piatte
Marca: Merck SLLHC13NL
409.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 14.40000kg
Descrizione
Overview of Non-Sterile IC Millex™ Syringe Filters:- Ion chromatography certified
- Low level of IC extractables, optimizing background levels in sensitive IC analyses
- Compatible with both aqueous and organic solutions, offering broad chemical compatibility and flexibility in the lab
Specifica
Natural | |
Single-use | |
HDPE | |
0.45 μm | |
LH | |
Analytical sample prep | |
HDPE | |
7 bar (100 psi) | |
Male Luer slip | |
113°F | |
45°C | |
10 mL | |
0.83 in. | |
1.3 cm | |
1.3 cm |
Female luer lok/male luer slip | |
Hydrophilic LH | |
PTFE | |
Non-sterile | |
0.65 cm2 | |
<25 μL | |
Female Luer-Lok™ | |
100 | |
100Pack | |
45°C | |
IC Millex-LH Filter Unit | |
21.1 mm | |
2.1 cm | |
13 mm |