Learn More
Merck Piastre per dosaggio MultiScreen™ da 96 pozzetti per dosaggi cellulari
Offer formats that allow a wide range of functional cell-based and whole-organism assays to be performed
Marca:  Merck MAMIC5S10
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10486892
  • 1765.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ideal for cell viability and proliferation, migration, invasion, and chemotaxis assays. Versatile separation system combines a microplate with Millipore's membrane filtration to simplify and optimize drug discovery techniques, biochemical assays, and traditional sample preparation.
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Trasparente
96
Tissue Culture
Migrazione, invasione, chemiotassi
Policarbonato
5 μm
Stirene
Sterile
0.28 cm2
10/Pk.