Learn More
Merck Piastre filtro HTS a 96 pozzetti MultiScreen™ con membrana MCE
Commonly used for Elispot assays, bacterial screening, ELISA or viral infection studies
Marca:  Merck MSHAS4510
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10317183
  • 600.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Developed for high-throughput use with automated work stations
  • Individually sealed wells prevent incubation crosstalk
  • Removable underdrain allows access to the filters
  • Rigid sidewalls improve handling
  • Ample surfaces provided for bar code labels
  • Pore size: .45μm
Solid-phase RIA, DNA hybridization, ELISA and protein binding
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Trasparente
96
0.28 cm2
10/conf.
Esteri misti di cellulosa
0.45 μm
Stirene
Sterile
RIA fase solida, ibridazione del DNA, ELISA, legame delle proteine