Learn More
Merck MultiScreen™ Sealing Tape
Choose from opaque or clear
153.00€
Specifica
Sterilità | Non-sterile |
---|---|
N. per confezione | 100 |
Product Type | Sealing Tape |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11758522
|
Merck
MATAH0P00 |
Used to seal 100μL plate bottoms read in TopCount™ instruments | Opaque |
153.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10207820
|
Merck
MATAHCL00 |
Used to seal all manufacturers 300μL plate tops and plate bottoms for MicroBeta™ readers | Clear |
153.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Opaque sealing tape is used to seal 100μL plate bottoms read in TopCount™ instruments
- Clear sealing tape can be used to seal all manufacturers' 300μL plate tops and plate bottoms for MicroBeta™ readers
- Precut to size
Specifica
Non-sterile | |
100 | |
Sealing Tape |