Learn More
Merck MultiScreenHTS Solubility Filter Plate
Piastra filtrante a 96 pozzetti ideata e ottimizzata per analisi di solubilità in acqua
Marca:  Merck MSSLBPC50
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10637303
  • 3810.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High-throughput system to classify or quantify the aqueous solubility of compound libraries stored in solvent as a concentrated solution
  • Analysis time in under four hours using <100μg of sample per test
  • Automation compatible, with space for bar coding
  • Validated for high drug recovery
  • Low-binding membrane and low-binding plate materials
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Trasparente
Stirene
Non-sterile
50/Pk.
Policarbonato
0.4 μm
Piastra filtrante MultiScreenHTS-PCF
96
Analisi di solubilità in acqua