Learn More
Merck Parti di ricambio per dispenser filtrante per solventi
Parti di ricambio per erogatori filtranti per solventi da 25 mm
Marca:  Merck XX3002502
135.51 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10069960
  • 146.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
AccessoriesXX6602501 Flask and Neoprene StopperXX3002502 Filter Holder Gasket, PTFEXX3002510 Filter Holder Support Screen, stainless steel
Specifica
Specifica
Erogatore filtrante per solventi
Guarnizione portafiltro
2.5 cm
PTFE
0.98 in.