Learn More
Merck Parti di ricambio per dispenser filtrante per solventi
Parti di ricambio per erogatori filtranti per solventi da 25 mm
63.05€ - 515.00€
Especificaciones
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Erogatore filtrante per solventi |
---|---|
Diameter (English) Inside | 0.98 in. |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10069960
|
Merck
XX3002502 |
Guarnizione portafiltro |
146.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10459142
|
Merck
XX3002510 |
Ghiera di supporto porta filtro |
63.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10666551
|
Merck
XX6602501 |
Flask And Neoprene Stopper; Diameter: 25 mm |
515.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descripción
AccessoriesXX6602501 Flask and Neoprene StopperXX3002502 Filter Holder Gasket, PTFEXX3002510 Filter Holder Support Screen, stainless steelEspecificaciones
Erogatore filtrante per solventi | |
0.98 in. |