Learn More
Merck Parti di ricambio per dispenser filtrante per solventi
Parti di ricambio per erogatori filtranti per solventi da 25 mm
Marca: Merck XX3002510
58.64 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00090kg
Descrizione
AccessoriesXX6602501 Flask and Neoprene StopperXX3002502 Filter Holder Gasket, PTFEXX3002510 Filter Holder Support Screen, stainless steelSpecifica
Erogatore filtrante per solventi | |
Ghiera di supporto porta filtro | |
2.5 cm |
Acciaio inox | |
0.98 in. |