Learn More
Merck Parti di ricambio per dispenser filtrante per solventi
Parti di ricambio per erogatori filtranti per solventi da 25 mm
Marca: Merck XX6602501
479.23 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
AccessoriesXX6602501 Flask and Neoprene StopperXX3002502 Filter Holder Gasket, PTFEXX3002510 Filter Holder Support Screen, stainless steelSpecifica
Not Autoclavable | |
Erogatore filtrante per solventi | |
Non-sterile | |
Flask And Neoprene Stopper; Diameter: 25 mm | |
0.98 in. | |
25 mm |
Single-use | |
Borosilicate Glass | |
Stopper Dispenser | |
100 mL | |
25 mm |