Learn More
Merck Millipore Unità di filtrazione a vuoto sterili Stericup™
Per la sterilizzazione di terreni per coltura di tessuti, soluzioni di DNA e proteine. Le unità di filtrazione a vuoto sterili EMD Millipore Stericup™ hanno un design senza puntale per una stabilità migliorata durante la filtrazione. Le unità di filtrazione per flaconi Steritop utilizzano filtri in PES o PVDF. Disponibili in diversi formati di pori e volumi.
Marca: Merck Millipore SCVPU11RE
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.50000kg
Descrizione
Designed for sterilizing tissue culture media, protein and DNA solutions. Stericup™ Sterile Vacuum Filter Units have a no-tip design for improved stability during filtration. Steritop bottle top filter units use either a PES or PVDF filter. Available in varied pore sizes and volumes.
Ideal for laminar flow hood use.
- Stem Cell Tested 0.1μm pore size
- Gamma radiation sterilized Tapered flasks are easy to grip; with recessed bottom for easy stacking and storage of capped flasks
- Filter with 0.10μm membrane is ideal for removing mycoplasma
- Small tab secures prefilter in place during filtration (order prefilters separately, see AP2007500) Millipore Express™ Plus polyethersulfone (PES) for fast-flow, low protein binding sterilization of aqueous solutions
- Durapore™ polyvinylidene fluoride (PVDF) for lowest protein binding sterilization/clarification of biological solutions
Specifica
Trasparenti con adattatore blu | |
PES | |
Sterile | |
Sterilizzazione a flusso rapido e basso legame proteico di soluzioni acquose e rimozione di micoplasmi | |
Unità filtro Stericup-VP | |
1000 ml | |
16.9 cm |
Polistirene | |
0.1μ m | |
40 cm2 | |
Confezione da 12 | |
1000 ml | |
6.6 in. |