Learn More
Merck Parti di ricambio per sistema filtro a vuoto asettico Sterifil™ 47 mm
Used for general filtration applications and filtration of samples for particulate or biological contamination analysis
Marca:  Merck XX1104705
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10529351
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
MilliporeSigma Polypropylene Support Screen, For Use With: For Swinnex 47, Surface Area: Support Screen, 47mm dia. Filter, Polypropylene, for Swinnex 47
For use with Sterifil™ Aseptic Systems
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Millipore Sterifil 47 mm aseptic vacuum Filter system
Sterile
250 mL
250 mL Receiver Flask
Polysulfone Receiver Flask
Bottle Top Filter
47 mm