Learn More
Merck Ultrafiltration Membranes - YM
High-recovery membranes for stirred cells
Marca:  Merck 14412
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10702381
  • 351.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Adsorptive
100,000 NMWL
4.1 cm2
10 Pack
0.98 in.
Regenerated Cellulose
YM-100
Protein purification, protein concentration, protein desalting
Ultrafiltration Disc
2.5 cm