Learn More
Merck Ultrafiltration Membranes - YM
High-recovery membranes for stirred cells
351.00€ - 975.00€
Specifica
Tipo di filtro | Adsorptive |
---|---|
MWCO | 100,000 NMWL |
Codice filtro | YM-100 |
Da utilizzare con (applicazione) | Protein purification, protein concentration, protein desalting |
Quantità | 10 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Area di filtraggio | Materiale | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Area di filtraggio | Materiale | MWCO | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10605771
|
Merck
14422AM |
4.45 cm | 13.4 cm2 | Regenerated Cellulose or PVC Co-polymer | 100,000 NMWL |
600.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10722551
|
Merck
14432 |
6.35 cm | 28.7 cm2 | Regenerated Cellulose | 100,000 NMWL |
830.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10441161
|
Merck
14442AM |
7.6 cm | 41.8 cm2 | Regenerated Cellulose or PVC Co-polymer | 100,000 NMWL |
975.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10702381
|
Merck
14412 |
2.5 cm | 4.1 cm2 | Regenerated Cellulose | 100,000 NMWL |
351.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Specifica
Adsorptive | |
YM-100 | |
10 Pack |
100,000 NMWL | |
Protein purification, protein concentration, protein desalting | |
Ultrafiltration Disc |