Learn More
Merck Accessories for ZHE Hazardous Waste System
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca:  Merck YT3009001
347.03 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10101451
  • 373.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Not Autoclavable
ZHE Hazardous Waste filtration system
Non-sterile
Piston with O-rings, wiper seal
Stainless Steel Piston; Fluoroelastomer O-Ring and Wiper Seal
Piston with O-Rings, Wiper Seal