Learn More
Merck Accessories for ZHE Hazardous Waste System
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca: Merck YY2209064
179.57 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Specifica
Not Autoclavable | |
ZHE Hazardous Waste filtration system | |
Non-sterile | |
90 mm |
Support Screen 90mm | |
Stainless Steel | |
Support Screen 90 mm |