Learn More
Merck Accessories for ZHE Hazardous Waste System
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca: Merck XX6700024
371.27 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Accessories for filter holders for sample preparation.Specifica
Not Autoclavable | |
Non-sterile | |
8.6 bar (125 psi) |
ZHE hazardous waste filtration system | |
8.6 | |
Vent/Relief Valve |