Learn More
Merck Accessories for ZHE Hazardous Waste System
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca: Merck YT3009014
90.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23269" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Specifica
Not Autoclavable | |
Stainless Steel (316) | |
Quick-Disconnect Male Swagelok |
ZHE hazardous waste filtration system | |
Non-sterile |