Learn More
Eppendorf™ Adapters for Rotors- 5430/5430 R centrifuge
For use with rotor F-35-6-30
Marca:  Eppendorf™ 5427747001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11700kg
Codice prodotto. 15178354
  • 107.00€ / pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • For 1 Eppendorf Tube 5.0mL
  • Available rotor bore sizes: large and small
Specifica
Specifica
Adapter
Large bore hole of 6 x 5mL rotor of Eppendorf Centrifuge 5430/5430 R