Learn More
Eppendorf™ Filtri a membrana per pipettatore elettronico Easypet™ 3
Filters for the Easypet 3 Electronic Pipet Controller
Marca: Eppendorf™ 4430606005
114.33 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21712" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Descrizione
Filters for the Easypet 3 Electronic Pipet Controller
- Pack of five
- For Easypet 3
- Sterile
- PTFE
Specifica
PTFE | |
0.25 μm | |
Sterile | |
Controller elettronico per pipette Easypet™ 3 |