Learn More
Eppendorf™ Filtri a membrana per pipettatore elettronico Easypet™ 3
Filters for the Easypet 3 Electronic Pipet Controller
125.90€
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pipettatore elettronico Easypet™ 3 |
Product Code | Brand | Dimensione del poro | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensione del poro | Price | Quantity & Availability | |||||
10622003
|
Eppendorf™
4421601009 |
0.45 μm |
125.90€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15118132
|
Eppendorf™
4430606005 |
0.25 μm |
125.90€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
Filters for the Easypet 3 Electronic Pipet Controller
- Confezione da cinque
- Per Easypet 3
- Tipo sterile
- PTFE
Order Info
Disponibili anche: Pipettatore elettronico Easypet 3 (cod. cat. 12-654-100), batteria al litio ricaricabile (12-654-104)
Specifications
PTFE | |
Sterile | |
Pipettatore elettronico Easypet™ 3 |