Learn More
Eppendorf™ Buretta
Extremely robust with the display and control elements guaranteeing simple, fatigue-free operation
Marca: Eppendorf™ 4965000025
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.46000kg
Descrizione
Extremely robust with the display and control elements guaranteeing simple, fatigue-free operation
L'innovativa Top Buret Eppendorf stabilisce nuovi standard per la titolazione manuale. Una nuova tecnica di erogazione senza impulsi consente di dosare in modo continuo i volumi desiderati, eliminando la necessità di aspirare nuovo liquido ogni volta. Questo rende la titolazione più semplice e sicura, con valori di precisione che rientrano perfettamente nei limiti richiesti
- Tecnica di erogazione continua senza impulsi, per una titolazione rapida
- Valvola di sicurezza brevettata per deaerazione senza perdita di reagente
- Alimentazione con cellule primarie a lunga durata e display dello stato di carica
- Range di erogazione da 0.01 ml a 999.9 ml
- Unità elettronica amovibile
- Monocanale con facile programma di calibrazione
- Tubo di scarico ruotabile di 360 °
- Tubo di scarico regolabile: in orizzontale: da 142 a 220 mm, in verticale: da 10 a 200 mm
- Tubo di aspirazione telescopico per impostazione automatica della lunghezza da 210 mm a 370 mm
- Collegamento per provetta per essiccazione
- Per erogare il terreno è sufficiente ruotare le manopole
Modello M
- Quantità erogata 2,500μ l per rotazione
- Quantità erogata 5,000μ l per rotazione
Specifica
Rapid Titration | |
50 ml | |
Valvola di ricircolo, barra della valvola, tubo di riempimento telescopico, tubo di scarico regolabile, tre adattatori per flaconi con imboccatura filettata da 40/38/32 mm, 2 microbatterie da 1.5 V, certificato di qualità |
Yes | |
Titolazione rapida |