Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ 384-Well Microbiology PCR Plates
Continuous skirt for compatibility with automated systems
138.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 16 x 24 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Automated systems |
Skirt Style | Skirted |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10023927
|
Eppendorf™
0030129342 |
Clear |
138.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10267467
|
Eppendorf™
0030129350 |
Blue |
138.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Skirted for bar code
- Stackable
- Within SBS footprint recommendations
- Ideal for most common 384-well thermocyclers, particularly for Eppendorf Mastercycler™ Pro 384
- 45 to 40μL max. well volume
Specifica
Standard | |
Automated systems | |
Polypropylene | |
384 | |
10/Pk. |
16 x 24 | |
Skirted | |
40 to 45 μL | |
Round Bottom (U-well) |