Learn More
Sartorius Accessori per porta filtri a vuoto e sistemi di collettori
I migliori accessori per le applicazioni di filtrazione. Le apparecchiature e gli accessori Sartorius per i portafiltro a vuoto includono un gruppo portafiltro a vuoto interamente in vetro, un tubo, una pompa portatile con manometro, una valvola a 3 vie, un rubinetto a 3 vie e un connettore in acciaio inox.
Marca:  Sartorius 16623
20.16 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21897" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15300kg
Codice prodotto. 10440443
  • 21.50€ / 1m
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Equipment and accessories for performing simple vacuum filtration
  • All Glass, Autoclavable Vacuum Filter Holder Assembly
    • Suitable for membrane filters with a diameter of 50 or 47 mm
    • Includes a glass funnel, base and flask, metal clamp, and glass frit filter support
    • Vacuum-resistant flask with non-ground glass rim prevents contamination while pouring
  • Rubber vacuum hose
    • Thick walled rubber hose for connecting the system components
    • 100.6 cm hose is useable for various sizes of hose nipples
  • 3-way valve
    • Used with a syringe to generate the vacuum necessary for filtration
    • Ideal when a permanently installed, powered vacuum generator is unavailable
  • Handheld vacuum pump with gauge
    • Hand-operated, PVC pump with a vacuum gauge and vacuum release lever
    • Includes 60 cm of clear plastic tubing
    • Creates up to 80% vacuum inside and outside of the laboratory
  • 3-way tap
    • Stainless steel tap for use with multi-branch filtration system
    • Provides independent vacuum control for each funnel
  • Thread to Luer Lock Connector
    • Stainless steel connector metric
    • Features 12 x 1 mm Male Thread To Male Luer Lock connections
Specifica
Specifica
Hose nipples
Per portafiltro a vuoto e sistemi di collettori
Non-sterile
Confezione da 1
Reusable
Gomma
Collegamento dei componenti del sistema
Tubo flessibile del vuoto in gomma