Learn More
Thermo Scientific™ ES Series FMS Combination Refrigerator/Freezers
Rischio di esplosione ridotto. Questi frigoriferi/congelatori combinati sono ideali per la conservazione di materiale potenzialmente infiammabile in laboratori generici con disponibilità di spazio limitata.
2720.00€
Specifica
Capacità (sistema imperiale) congelatore | 3.849 cu. ft. |
---|---|
Capacità (sistema imperiale) frigorifero | 5.615 cu. ft. |
Capacity (Metric) Freezer | 109 l |
Capacity (Metric) Refrigerator | 159 l |
Intervallo temperatura (congelatore) | Da -12 a -20°C |
Allerta:
FMS units are not designed for use in Class I, Zone 0 or Zone 1 applications which require an explosion-proof unit.
Codice del prodotto | Marca | Capacity (Metric) Refrigerator | Capacity (Metric) Freezer | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacity (Metric) Refrigerator | Capacity (Metric) Freezer | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15284737
|
Thermo Scientific™
263C-AXV-TS |
159 l | 109 l | UE |
2720.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Riduzione del rischio di esplosione di miscele aria-vapore infiammabili. I frigoriferi/congelatori Thermo Scientific™ ES serie FMS sono la scelta ideale per la conservazione di etiletere, acetone, alcol, benzene, butano, benzina, esano, solvente per vernici e altri materiali potenzialmente infiammabili in locali di laboratorio generali con spazi limitati. I frigoriferi e congelatori per uso domestico e commerciale non sono adatti a questo tipo di materiali: sono dotati di componenti nei sistemi elettrici e di refrigerazione in grado di causare esplosioni di miscele aria-vapore infiammabili all'interno dell'unità.
- Processore integrato
- Display digitale
- Allarmi per alta e bassa temperatura
- Allarme sportello aperto
- Contatti allarme remoto
- Serrature di serie
- Foro per il passaggio di cavi e sonde
- Marchio CE/ATEX
- Sportelli reversibili
- Refrigeranti idrocarburi
- Isolante privo di CFC e HCFC Informazioni per l'ordine: Disponibili solo nelle aree con alimentazione a 50 Hz; non disponibili in Nord America e in altre aree con alimentazione a 60 Hz.
- La garanzia varia in base al paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Specifica
3.849 cu. ft. | |
109 l | |
Da -12 a -20°C | |
Reversible | |
3 ripiani, 2 mezzi cestelli/1 ripiano, 2 cestelli Frz | |
Alarm | |
13 | |
CE; le unità FMS sono state progettate, valutate e sono risultate conformi alla direttiva ATEX 94/9/EC Allegato VIII e sono dotate del marchio ATEX., FMS units are designed, evaluated and comply with the ATEX Directive 94/9/EC Annex VIII and bear the ATEX mark. | |
41.5 cm | |
167.5 cm | |
72.5 cm | |
54.5 cm | |
45.7 cm | |
230 V 50 Hz | |
95 kg |
5.615 cu. ft. | |
159 l | |
1 - 11 °C | |
2 | |
manuale | |
Idrocarburo | |
HCFC Free, CFC Free | |
Warranty varies by country, please contact us for details | |
45 cm | |
67 cm | |
61 cm | |
40.8 cm | |
230 V | |
50 Hz |
FMS units are designed, evaluated and comply with the ATEX Directive 94/9/EC Annex VIII. These units have an intrinsically safe (IS) barrier installed in the temperature probe circuit with no other internal electrical components that could trigger an explosion or fire of flammable materials inside the unit. The internal wall construction has been reviewed and is not a source for electrostatic build up due to the materials used in construction. The units bear the ATEX mark.