Learn More
Eutech™ KCl Calibration Solution
For conductivity calibration and standards, choose from our available Eutech™'s Conductivity Standards, Calibrations, and Solutions
Marca:  Thermo Scientific Eutech 01X211244
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10602614
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Eutech™ KCl Calibration Solutions are used for calibrating conductivity probes for accurate measurement. Get quick and accurate conductivity measurements using Eutech™ conductivity meters and probes in the field, laboratories, and schools.
Features:
  • Packed in 60mL or 480 ml durable plastic bottles
  • Economical and convenient to use
Specifica
Specifica
111.8 mS/cm KCl calibration solution
Calibration Solution
Conductivity Meters and Electrodes
102.4°C
Economical and Convenient for Laboratory Use
480 mL
Conductivity Standard
7
111.8 mS/cm
Soluble