Learn More
Eutech™ pH Buffer Tablets
Eutech™ offers pH buffer tablets for use with pH meters and electrodes
Marca:  Thermo Scientific Eutech 01X038202
48.86 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 12641125
  • 59.50€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Eutech™ pH buffer tablets provide a quick, convenient way to prepare pH buffers from tablets for pH calibrations. Each box contains 100 pH buffer tablets.
Features:
  • 10 strips x 10 tablets per box
Specifica
Specifica
Yellow
pH calibration
7
100 Tablets
pH 7 Buffer Tablet, Box of 100
pH Meter and Electrode
Tablet
Buffer
Suggerimenti di prodotto