Learn More
Eutech™ pH Buffer Tablets
Eutech™ offers pH buffer tablets for use with pH meters and electrodes
59.40€ - 62.40€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | pH calibration |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | pH Meter and Electrode |
Forma fisica | Tablet |
Quantità | 100 Tablets |
Tipo di soluzione | Buffer |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12631125
|
Thermo Scientific Eutech
01X038201 |
pH 4 Buffer Tablet, Box of 100 | Red |
59.40€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12641125
|
Thermo Scientific Eutech
01X038202 |
pH 7 Buffer Tablet, Box of 100 | Yellow |
59.50€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12923437
|
Thermo Scientific Eutech
01X038203 |
pH 10 Buffer Tablet, Box of 100 | Green |
62.40€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Eutech™ pH buffer tablets provide a quick, convenient way to prepare pH buffers from tablets for pH calibrations. Each box contains 100 pH buffer tablets.
Eutech pH buffer tablets are designed to provide a quick and simple way to prepare pH buffers from tablets. Mix 30 ml of deionized or distilled water with each tablet. When prepared correctly, the resulting pH buffer solution will have a tolerance of +/- 0.05 pH.
- Tablets are individually packaged for long shelf life storage
- Tablets are easy to prepare
- Tablets are lightweight and compact, ideal for field use
Specifica
pH calibration | |
Tablet | |
Buffer |
pH Meter and Electrode | |
100 Tablets |